Chcete se opět přihlásit?
Anti-CCT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F39P7F11]
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of CCT2.
Type: Primary
Antigen: CCT2
Clonality: Monoclonal
Clone: F39P7F11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Frog, Human, Mouse, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µg ABNOMAB7972
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CCT2
Název antigenu Chaperonin Containing TCP1, subunit 2 (beta)
Reaktivita Frog, Rat, Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon F39P7F11
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu Chaperonin containing TCP1 subunit 2, CCT-beta, TCPB_HUMAN, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 subunit 2, CTP:phosphocholine cytidylyltransferase 2, T complex protein 1 subunit beta, CCT-2, MGC142074, T complex protein 1 beta subunit, MGC94480, T-complex protein 1 subunit beta, Chaperonin containing TCP1 subunit 2 beta, TCP 1 beta, CCT beta, PRO1633, MGC142076, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 beta subunit, 99D8.1., TCP-1-beta, CCTB, CCT 2
Identifikační číslo genu 10576
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide (conjugated with ovalbumin) corresponding to human CCT2.
Skladovací pufr phosphate-buffered solution, pH 7,2 (0,09% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for three months. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT