Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-HNRNPK Mouse Monoclonal Antibody [clone: F45P9C7]

Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of HNRNPK.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 15 μg/ml

Type: Primary
Antigen: HNRNPK
Clonality: Monoclonal
Clone: F45P9C7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µg ABNOMAB7970
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu HNRNPK
Název antigenu Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K
Reaktivita Rat, Chicken, Rabbit, Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon F45P9C7
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Synonyma antigenu HNRPK, TUNP, CSBP
Identifikační číslo genu 3190
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide (conjugated with ovalbumin) corresponding to human HNRNPK.
Skladovací pufr phosphate-buffered solution, pH 7,2 (0,09% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for three months. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství