Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against MAP1LC3A.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:100; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1:100; Western Blot: 1:2500

Type: Primary
Antigen: MAP1LC3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat, Zebrafish



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µg ABNOPAB15521
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu MAP1LC3A
Název antigenu microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
Reaktivita Zebrafish, Human, Rat, Mouse, Bovine
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Synonyma antigenu LC3, LC3A, MAP1ALC3, MAP1BLC3, ATG8E
Gene ID 84557
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen N-terminus of human MAP1LC3A.
Skladovací pufr PBS (50% glycerol, 0,1% BSA, 0,05% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for short term. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství