Chcete se opět přihlásit?
Anti-PID1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PID1.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1-4 μg/ml
Type: Primary
Antigen: PID1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µl ABNOPAB22705
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PID1
Název antigenu Phosphotyrosine Interaction Domain Containing 1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu PCLI1, P-CLI1, NYGGF4, HMFN2073
Identifikační číslo genu 55022
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human PID1.
Čištění Antigen affinity purification
Sekvence VSPNIFAWVYREINDDLSYQMDCHAVECESKLEAKKLAHAMMEAFRKTFHSMKSDGRIHSNSSSEEVSQELESDDG
Skladovací pufr PBS, pH 7,5 (40% glycerol, 0,02% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství