Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-KAT8 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MYST1.

Recommended Dilutions: Immunoprecipitation: 5 μg/ml; Western Blot: 1 μg/ml; Immunocytochemistry: 1:100

Type: Primary
Antigen: KAT8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Yeast



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µg ABNOPAB15516
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu KAT8
Název antigenu Lysine Acetyltransferase 8
Reaktivita Human, Yeast
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Synonyma antigenu hMOF, KAT8, MOF, FLJ14040, MYST1
Počet aminokyselin 331 to 345
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 331-345 of yeast MYST1.
Sekvence ENKVGSPEKPLSDLG
Skladovací pufr 700 mM Tris-glycine, 105 mM NaCl (30% glycerol, 0,035% sodium azide)
Skladovací teplota Store at – 20 °C or – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství