Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-NBN Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Nbn.

Recommended Dilutions: Western Blot: 2 μg/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1:100

Type: Primary
Antigen: NBN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µg ABNOPAB15514
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu NBN
Název antigenu Nibrin
Reaktivita Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu AT-V1, p95, NBS1, AT-V2, NBS, ATV
Počet aminokyselin 350 to 400
Identifikační číslo genu 27354
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 350-400 of mouse Nbn.
Skladovací pufr PBS (30% glycerol, 0,1% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for short term. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství