Chcete se opět přihlásit?
Anti-PDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PDK4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 μg/ml
Type: Primary
Antigen: PDK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µg ABNOPAB15513
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PDK4
Název antigenu Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4
Reaktivita Rat, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
Synonyma antigenu Pyruvate dehydrogenase kinase 4, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 4, Pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 4 mitochondrial., FLJ40832, Pyruvate dehydrogenase [lipoamide] kinase isozyme 4 mitochondrial
Počet aminokyselin 200 to 250
Identifikační číslo genu 5166
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 200-250 of human PDK4.
Skladovací pufr PBS (30% glycerol, 0,1% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for short term. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství