Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MAP2K5.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-100; Immunohistochemistry: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: MAP2K5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 μl 100 µg ABNOPAB2270
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu MAP2K5
Název antigenu Mitogen-activated protein kinase Kinase 5
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu PRKMK5, MEK5, MAPKK5, HsT17454
Identifikační číslo genu 5607
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S149 of human MAP2K5.
Čištění Protein A purification
Skladovací pufr PBS (0,09% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství