Chcete se opět přihlásit?
Anti-SCD Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SCD.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1:50; Immunofluorescence: 1:50; Western Blot: 2 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µg ABNOPAB15510
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SCD
Název antigenu Stearoyl-CoA desaturase
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu FADS5, delta-9 desaturase, SCD1, MSTP008, predicted protein of HQ0998, delta-9-desaturase, SCDOS, delta(9)-desaturase, fatty acid desaturase, stearoyl-CoA desaturase opposite strand, PRO1933, acyl-CoA desaturase
Počet aminokyselin 50 to 100
Identifikační číslo genu 6319
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 50-100 of human SCD.
Skladovací pufr PBS (30% glycerol, 0,1% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for short term. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT