Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-NS4A Mouse Monoclonal Antibody [clone: S4-13]

Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant hepatitis C virus NS4a protein.

Type: Primary
Antigen: NS4A
Clonality: Monoclonal
Clone: S4-13
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Virus



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µl ABNOMAB7951
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu NS4A
Název antigenu Hepatitis C Virus NS4A
Reaktivita Virus
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon S4-13
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu HepC, HCV NS4, HepC NS4, HCV
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Recombinant protein corresponding to N-terminis of hepatitis C virus NS4a protein.
Skladovací pufr PBS (50% glycerol)
Skladovací teplota Store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
 

Nový vzhled a obnovený závazek

Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT