Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-TLR9 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TLR9.

Recommended Dilutions: Western Blot: 2 μg/ml

Type: Primary
Antigen: TLR9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Primates, Rat



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µg ABNOPAB15506
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu TLR9
Název antigenu Toll-like Receptor 9
Reaktivita Human, Rat, Primates
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
Synonyma antigenu PDCD1LG1, PD-L1, TLR9, B7H1, PDCD1L1, Tlr9, PDL1, CD289, Toll-like receptor 9, B7-H
Počet aminokyselin 1019 to 1032
Gene ID 54106
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 1019-1032 of human TLR9.
Skladovací pufr Tris-citrate/phosphate, pH 7-8 (0,1% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C. Do not freeze.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství