Chcete se opět přihlásit?
Anti- Mouse Monoclonal Antibody [clone: H6-29]
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant hepatitis C virus core protein.
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: H6-29
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Virus
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µl ABNOMAB7949
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název antigenu Hepatitis C virus core Protein
Reaktivita Virus
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon H6-29
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Počet aminokyselin 13 to 124
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 13-124 of HCV core protein.
Skladovací pufr PBS (50% glycerol)
Skladovací teplota Store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT