Tisk…
Hledali jste: Nádoby na vzorky pro analyzátory
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Brand
Popis: PS, transparent.
Dodavatel: KARTELL
Popis: PS, transparent.
Dodavatel: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis: Cups made of PS for auto analyser.
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: PS, clear.
Dodavatel: RATIOLAB
Popis: Made of clear PS.
Katalogové číslo: (SIMPB720-8)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: These analyser cups are made of PS.
Měrná jednotka: 1 * 10.000 KS
Katalogové číslo: (720-0812)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Polystyrene cup with polyethylene lid graduated at 10 and 20 ml.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Katalogové číslo: (DELT200103)
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Single use PS cups suitable for cell counting.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Cups made of PS.
Katalogové číslo: (SIMPB720-40)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: PE, translucent.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Katalogové číslo: (391-3720)
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Cups made of PS.
Měrná jednotka: 1 * 1.250 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom