Tisk…
Lepidla, Scotch-Weld™ DP 8005
Dodavatel: 3M
MMMA8005T265EA 7420 CZK
MMMA8005T265
Lepidla, Scotch-Weld™ DP 8005
Strukturální plastové lepidlo DP8005 Scotch-Weld™ je dvoudílné lepidlo na bázi akrylu (objemový poměr 10:1), které slepí mnoho plastů s nízkou povrchovou energií, včetně mnoha kvalit PP, PE a TPE (termoplastové elastomery) bez speciální přípravy povrchu.
  • lepící systém bez obsahu rozpouštědla
  • vynikající odolnost k vodě a vlhkosti
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • složky materiálu akrylát
  • fixační doba: 30 min
  • viskozita: 7 mPa
  • barva: Bílá