Chcete se opět přihlásit?
Heat resistant gloves, Terry Heavy
Dodavatel: Honeywell Safety Products
Terry
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries.
Certifikace: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Velikost rukavic Barva Délka Bal. VWR katalogové číslo Množství
One size Přírodní 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Model Terry Heavy
Obouruké/jednoruké Jednoruké
Jednorázové/znovupoužitelné opakovatelně použitelné
Style manžety Rukavice
Délka manžety 15 cm
Norma EN EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství