Tisk…
Fotometr, MD 610
Dodavatel: Tintometer
705-0923EA 38110 CZK
705-0923
Fotometr, MD 610
Kolorimetry Kolorimetry víceparametrové
Přístroj MD 610 spojuje výhody mobility ručního fotometru s vlastnostmi moderního laboratorního fotometru. Má více než 120 předprogramovaných metod pokrývajících všechny důležité parametry pro analýzu vod, včetně stanovení CHSK, chloru, živin a kovů. Vysoká přesnost činidel Lovibond® a snadné ovládání přístroje zaručují rychlou a spolehlivou analýzu vzorků vody. V závislosti na aplikaci se používají reagenční tablety, činidla prášková nebo kapalná nebo kyvetové testy (16/13 mm).
  • bezdrátové Bluetooth® rozhraní pro připojení k chytrým telefonům a tabletům
  • pokročilá správa dat prostřednictvím bezplatné aplikace AquaLX® pro Android a iOS
  • vysoká přesnost (reprodukovatelnost) díky interferenčním filtrům LED diod s dlouhou životností
  • automatická volba vlnové délky
  • možnost vložení více než 35 vlastních metod
  • vodotěsné pouzdro
  • uživatelské rozhraní v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, italštině, portugalštině (BR), polštině a indonéštině
Informace o dodávce: dodáváno s přepravním kufříkem, 4 AA / LR6 bateriemi, 3 skleněnými kulatými 13mm a 3 skleněnými kulatými16mm vialkami, adaptéry pro 16mm a 13 mm vialky, plastovou míchací tyčinkou, štětcem a šroubováčkem.