Tisk…
VWR® VENTI-Line® Prime, Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu
Dodavatel: VWR
VWR®
466-0451EA 43480 CZK
466-0451 466-0452 466-0453
VWR® VENTI-Line® Prime, Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Tyto sušárny s nucenou konvekcí vzduchu jsou vybaveny nerezovou vnitřní komorou odolnou ke kyselinám a vnějším plechem s povrchovým práškováním. Všechny modely mají přístupový port o průměru 30 mm, hodiny reálného času, digitální časovač, port USB a funkci paměti výsledků testu pro vyvolání údajů o teplotách nebo událostí z interní pamětí, která pojme až 2046 datových záznamů. Tato řada sušáren má funkci automatické diagnostiky, alarm poruchy teplotního senzoru, zámek dveří, alarm otevřených dveří a zvukové a vizuální teplotní alarmy.
  • Microprocessor controller with LCD graphic display and illuminated touch buttons
  • Stores up to 3 programs, each program includes max. 3 adjustable ramps and 3 temperature-time profiles
  • Loop function up to 99 times or endless
  • Adjustable start delay feature (from 1 minute to 99:59 hours)
  • Fan speed control (10 to 100%) and manual air flap control, 0% (closed), 25%, 50%, 75%, 100% (open)
Všechny modely mají následující bezpečnostní prvky: nezávislé, nastavitelné bezpečnostní zařízení proti přehřátí třídy 3.1 chrání vzorky a pec, dále systém řízení výpadku proudu (program pokračuje po obnovení napájení); všechny jednotky Prime pece a inkubátoru stejné velikosti lze stohovat bez dalšího příslušenství (kromě modelů 180 L, které nejsou stohovatelné).
Informace o dodávce: společně se dvěma nerezovými drátěnými policemi pro typ 56 a 112 a se třemi policemi pro typ 180, zkušebním certifikátem výrobce (provedený při 105 °C) a softwarem Basic Control pro stahování dat z vnitřní paměti a vícejazyčným návodem k použití.