Tisk…
VWR® INCU-Line® Prime, Inkubátory s přirozeným prouděním vzduchu
Dodavatel: VWR
VWR®
390-0910EA 51340 CZK
390-0910 390-0911
VWR® INCU-Line® Prime, Inkubátory s přirozeným prouděním vzduchu
Inkubátory Inkubátory standardní
Inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu mají nerezovou vnitřní komoru, plášť z oceli s práškovou povrchovou úpravou a vnitřní skleněné dveře. U všech modelů je 30 mm vstupní port, hodiny reálného času, digitální časovač, USB port a funkce vyvolání výsledků (teplotních údajů nebo událostí) z vnitřní paměti, která má kapacitu až 2046 záznamů. Inkubátor má funkci autodiagnostiky, teplotní čidlo, zámek dveří, alarm při otevření dveří. a zvukový i vizuální teplotní alarm. Všechny modely mají následující bezpečnostní funkce: nezávislá nastavitelná ochranná pojistka proti přehřátí třídy 3.1 chrání vzorky i inkubátor a kontrolní systém pro případ výpadku napájení (program automaticky pokračuje po obnovení napájení).Všechny sušárny a inkubátory Prime stejné velikosti lze stohovat bez dalšího příslušenství (kromě 180 L modelů, které nejsou stohovatelné).
  • Microprocessor controller with LCD graphic display and illuminated touch buttons
  • Stores up to 3 programs, each program includes max. 3 adjustable ramps and 3 temperature-time profiles
  • Loop function up to 99 times or endless
  • Adjustable hold at set point time for temperature from 1 min to 5 days or continuous operation
  • Manual air flap control, 0% (closed), 25%, 50%, 75%, 100% (open)
Informace o dodávce: se dvěma nerezovými rošty pro typ 56 a 112, třemi pro Prime model. Certifikát z výroby (testováno při 37° C) a software Basic Control pro uložení údajů z vnitřní paměti. Vícejazyčný návod k použití.