Tisk…
Sáčky, sterilní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®
VWRU82007-728 VWRU82007-698 VWRU89000-642 VWRU82007-706 VWRU89085-580 VWRU83007-558 VWRU83007-562 VWRU89085-538 VWRU82007-714 VWRU89000-190 VWRU89085-530 89004-420 VWRU89085-542 VWRU82007-726 VWRU89085-558 VWRU83007-556 VWRU89085-528 VWRU89085-532 VWRU89000-640 VWRU82007-724 VWRU82007-696 VWRU89085-554 VWRU89085-556 VWRU89085-546
Sáčky, sterilní
Sáčky Sáčky na vzorky
Sáčky vyrobené z jednoho kusu měkkého, velice odolného sterilního PE bez bočních svárů.
  • uzavíráno dvěma kulatými dráty
  • uzávěr poskytuje pevné a bezpečné utěsnění
  • dvě bílé popisovací plochy
Sáčky jsou velice vhodné pro transport a skladování tuhých materiálů, středně tuhých materiálů i kapalin při vzorkování prostředí a uhynulých zvířat, při biochemickém a farmaceutickém výzkumu, při procesech kontroly kvality, v potravinářském průmyslu a klinické i veterinární medicíně.
Díky uzavírání pomocí drátů jsou vzduchotěsné a díky širokému zapečetěnému dnu jsou chráněny před únikem kapalin. Před použitím odtrhněte perforovanou horní část, otevřete sáček, naplňte, uchopte konce uzavíracích lišt, ohněte horní okraj sáčku třikrát nebo čtyřikrát a konce lišt zahněte do středu čímž zajistíte uzávěr.
Certifikace: Sáčky splňují požadaavky EPA, FDA, USDA, a HACCP.
Upozornení: Poznámka: Nepoužívejte s alkoholovými roztoky nebo v případech, kdy teplota vzorku přesáhne 100 °C (212 °F).