Tisk…
Marker proteinový II (nebarvený) peqGOLD
Dodavatel: VWR
Peqlab peqGOLD
27-2010EA 2530 CZK
27-2010
Marker proteinový II (nebarvený) peqGOLD
Činidla pro elektroforézu Markery molekulární
Proteinový marker pro přesné určení molekulární hmotnosti proteinů prostřednictvím SDS-PAGE.
  • směs 14 rekombinantních proteinů
  • rozsah: 10 až 200 kDa
  • každý protein se sekvencí Strep-Tag® II (WSHPQFEK)
  • zvýrazněná hodnota 50 kDa pro snadnější orientaci
  • dodáno připravené k okamžitému použití