Tisk…
Kyselina mravenčí ≥85%
Nebezpečí
APPC121029.1611EA 2330 CZK
APPC121029.1611
Kyselina mravenčí ≥85%
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04265
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg