Tisk…
Kanystry, úzkohrdlé, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
216-1737EA 806 CZK
216-1737 VWRU10755-114 216-1908 VWRU10755-110 216-1729 216-1704 216-2180 216-1738 216-1736 216-1918 216-1703 216-1706 216-1702 216-1701
Kanystry, úzkohrdlé, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Demižóny
LDPE, HDPE nebo PP, průhledné s fialovým šroubovacím uzávěrem. Vhodné pro skladování a dávkování roztoků a médií. Součástí kulatých kanystrů jsou úchyty ve vrchní části. Graduace usnadňuje určení dávkovaného objemu.
LDPE carboys
Díky značné odolnosti vůči chemikáliím jsou často využívány pro aplikace vyžadující vysokou čistotu (při přípravě očních přípravků, jako oční/nosní kapky a další).
T"velice vhodný materiál pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +80... −80 °C
odolný při nárazech (nepraskne ani při pádu z výšky, na rozdíl od kanystrů vyrobených z PP, které mohou při velice nízkých teplotách popraskat)
produkty z LDPE jsou velice flexibilní a navrátí se vždy do svého původního tvaru
široké použití ve farmaceutickém průmyslu
HDPE kanystry
Jednorázové kanystry z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) jsou ideální pro skladování a přepravu kapalin a farmaceutických/biotechnologických činidel.
vhodné pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +120... −80 °C
vysoká mechanická odolnost/nárazuvzdornost i při velice nízkých teplotách
široké využití při dlouhodobém skladování díky vysoké chemické odolnosti
široké využití v potravinářském a mlékárenském průmyslu
sterilní kanystr je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou čistotu"""
PP kanystry
Ideální pro skladování sterilní vody, PP kanystry lze před dalším použitím autoklávovat a zabránit tak růstu bakterií.
výborná chemická odolnost
rozsah pracovních teplot 0...+ 135°C
auotklávovatelné
Poznámka: Kanystry vyrobené z PP mohou být autoklávovány. Kanystry z LDPE a HDPE nelze autoklávovat. Před prováděním autoklávování vždy odstraňte uzávěr.
Certifikace: Pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR, U SP Class VI