Tisk…
Páska maskovací
Dodavatel: 3M
MMMA89025066EA 3030 CZK
MMMA89025066
Páska maskovací
Pásky
Modrá páska ze silikonu/polyesteru použitá v 'Flash Breakeru' při odstraňování dílů z formy, maskovací páska pro práškové lakování, spojování silikonizovaného vláknitého fleecu a lepení kompozitů.
  • vynikající odolnost k ohřevu, oděru a chemikáliím
  • teplotní odolnost od −50 do +200 °C
  • snižuje chyby změkčením, únikem nebo přenesením lepidla
  • vynikající odolnost ke stárnutí
  • tloušťka: 0,09 mm
Tyto lepící pásky jsou používány pro překrytí předmětů při práškových nátěrech a elektrostatických nátěrových procesech. Dobře přilnou k obtížně se spojujícím povrchům, jako jsou křemíkové vložky a povrchy potažené uvolňovacími prostředky. Schopné odolávat i po pěti hodinách teplotě 170 °C v nerezových, eloxovaných hliníkových površích. Může snížit množství chyb změkčením, únikem nebo přenosem lepícího materiálu.
Délka: 66,0 m