Tisk…
Stopky digitální, Traceable®
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
609-0214EA 1940 CZK
609-0214
Stopky digitální, Traceable®
Časovace/Stopky Stopky digitální
Elektronické stopky, dvouřádkové zobrazení.
  • rozsah měření 9 hod 59 min 59,99 s
  • odpočet, kumulativní mezičasy, mezičasy s intervalem, automatické opakování odpočtu
  • displej zobrazuje kumulativní mezičasy a mezičasy s intervalem
  • funkce opakování automaticky opakuje nastavený odpočet
  • osm paměťových záznamů, paměť pro nejrychlejší a nejpomalejší kolo
  • pevný, voděodolný plášť z ABS plastu
  • vhodný pro měření viskozity a všechny časované laboratorní operace
Certifikace: Shoda s ISO/IEC 17025; akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: šňůrku, baterii a certifikát Traceable®.