Tisk…
VWR®, Uzavírací kohout pro demižony
Dodavatel: VWR
VWR®
216-1745EA 582 CZK
216-1745
VWR®, Uzavírací kohout pro demižony
Kohoutky
PP, bílá/fialová.
Balení obsahuje uzavírací kohout, adaptér pro připojení hadičky a zátku pro dlouhé skladování. Uzavírací kohout je navržen tak, aby se dal pevně sestavit ručně, a proto k montáži nepotřebuje žádné nářadí. Autoklávovatelné.
Pryskyřice splňuje US FDA 21 CFR, USP Class VI