Tisk…
Sada vialek s certifikací HPLC/ GC
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1488EA 13350 CZK
548-1488 548-1489
Sada vialek s certifikací HPLC/ GC
Vialky Vialky pro chromatografii
Použití těchto souprav s HPLC/GC certifikací výrazným způsobem snižuje výskyt chyb a zaručuje reprodukovatelnost procesů.
  • U každé šarže HPLC/ certifikovaných souprav je testováno 15 kritických parametrů. Při metodě bude provedena HPLC / UV a GC / MS zkouška vialek / uzávěrů pomocí slepých pokusů a kontaminantů
  • Na požádání lze vydat zkušební protokol s chromatogramy HPLC a GS pro specifickou šarži
Balení: soupravy vialek s HPLC/GC certifikací jsou při dodání baleny ve smrštitelné fólii. Toto balení zaručuje původ, čistotu a bezpečnost při přepravě.