Tisk…
sady s vialek s certifikací pro LC-MS a GC-MS
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1990EA 19940 CZK
548-1990 548-1991
sady s vialek s certifikací pro LC-MS a GC-MS
Vialky Vialky pro chromatografii
Každá šarže vialky / uzávěru byla testována pomocí slepých pokusů a kontaminantů při LC-MS a GC-MS.
  • povrch skla těchto specifických vialek SureStop ™ má velmi nízké adsorpční tendence pro všechny typy polárních sloučenin
  • uzávěry obsahují velmi měkké silikonové septum s velice nízkým protékáním (Ultra High Performance) s vrstvou PTFE, optimalizované pro ultra stopovou analýzu
  • na požádání můžeme dodat zkušební protokoly s MS chromatogramy pro jednotlivé šarže
Balení: sady s certifikací pro LC-MS a GC-MS jsou dodávány kompletně vakuově zabalené tak, aby byl zajištěn původ, čistota a bezpečnost při přepravě.