Tisk…
Stroje sítovací, řada EML 200
Dodavatel: VWR, part of Avantor
510-2046EA 71960 CZK
510-2046 510-2043 510-2044 510-2037 510-2039 510-2047 510-2048 510-2041 510-2051 510-2040 510-2045 510-2049 510-2038 510-2042 510-2050
Stroje sítovací, řada EML 200
Třepačky Stroje sítovací
Řada sítovacích strojů EML 200 nabízí různé typy jednotek. Všechny modely jsou vhodné pro síta s Ø 50 až 203 mm, s maximálním zatížením 3 kg, kryt jednotky je vyroben z litého hliníku a součástí jednotky je vylepšený upínací systém.
  • digitální časovač: 0 až 99 minut nebo nepřetržitý provoz
  • všechny jednotky jsou vybaveny víkem s průzorem, který umožňuje kontrolu vzorků během prosévání
Jednotky EML 200 Pure jsou ideální pro standardní analýzu.
Možnost výběru mezi dvěma amplitudami: jemná a hrubá
Provoz v nastavených intervalech 10 sekund
Upínací systém "Classic eco“
Jednotky EML 200 Premium jsou vhodné pro přesné a reprodukovatelné prosévací analýzy:
velice tichý elektromagnetický pohon
nastavitelné amplitudy až 3 mm
velký displej se snadným a logickým uživatelským ovládáním
na displeji je zobrazena zbývající doba sítování
pamět pro 49 různých programů prosévání
výběr systému "Classic" nebo rychloupínacího HAVER TwinNut"
Modely EML 200 Premium Remote jsou shodné s modely Premium, navíc nabízejí funkci mokrého sítování.
Integrovaná kompletní tryska
Samostatná řídicí jednotka s možností montáže na zeď
Informace pro objednávání: akceptační zkušební certifikát 3.1 podle normy DIN EN 10204 a dokumentace IQ/OQ jsou k dispozici jako volitelné příslušenství pro všechny modely, podrobné informace vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti VWR