Tisk…
Tiskárny štítků, stolní BBP™35 a BBP™37
Dodavatel: Brady
BRDY198560EA 135450 CZK
BRDY198560 BRDY198562 116-0596 116-0595 116-0598 116-0597 116-0600 116-0599 116-0602 116-0601
Tiskárny štítků, stolní BBP™35 a BBP™37
Tiskárny
Tiskárny BBP™35 a BBP™37 tisknou značení a štítky s rozlišením 300 dpi ve výrazných barvách a tvarech a tak jsou na pracovišti nepřehlédnutelné.
  • vícebarevný tisk
  • automatické nastavení etiket
  • snadná výměna materiálů za 20 sekund, stačí vložit, není nutné složité zavádění pásky ani manuální nastavení
  • rychlost tisku 12,7 cm za sekundu
  • intuitivní nabídky pro snadnou obsluhu
  • maximální šířka etikety 101 mm
BBP™37 additional features
Shape cutting with built-in XY plotter-cutter system
Cut out shapes and text or create message labels to fit the user requirements
Informace o dodávce: Tiskárna je dodávána s napájecím kabelem, USB kabelem, čisticí sadou a krátkým návodem k použití.
Informace o dodávce: Printer is supplied with power cord, USB cable, cleaning kit, cutter cleaning tool, and quick start guide.