Tisk…
Hledali jste: Aplikátory filmu
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (391-0241)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sealing film applicator, VWR®, Fóliové uzavírací lopatky, nesterilní
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (732-3335)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní a přenosný aplikátor víček pro velmi snadné použití, stačí pouze jedna operace pro dosažení přesného a těsného utěsnění širokého spektra des...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (391-1278)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Váleček z měkké gumy, který je doporučován pro zajištění pevné a důsledné aplikace lepicí fólie na mikrodestičky.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Katalogové číslo: (SIMEVF1590)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: The Automatic Film Applicator Standard provides a reliable basis to apply coating films to test charts, panels or foils in a uniform and reproducible ...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Katalogové číslo: (732-0907)
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Prismatic film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses. The prism applicators are ava...
Katalogové číslo: (SIMEVF1550)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-1380)
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom