Tisk…
Hledali jste: Aplikátory těsnící filmu
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (732-3335)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní a přenosný aplikátor víček pro velmi snadné použití, stačí pouze jedna operace pro dosažení přesného a těsného utěsnění širokého spektra des...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (391-1278)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Váleček z měkké gumy, který je doporučován pro zajištění pevné a důsledné aplikace lepicí fólie na mikrodestičky.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (391-0241)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sealing film applicator, VWR®, Fóliové uzavírací lopatky, nesterilní
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Katalogové číslo: (732-0907)
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-1380)
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (731-0461)
Dodavatel: iST Scientific Ltd
Popis: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (293-1411)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Sealing film applicator, Roller, rubber, Amplate™
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-2705)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Katalogové číslo: (479-1248)
Dodavatel: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DIVEBRAY-4000)
Dodavatel: DIVERSIFIED BIOTECH
Popis: Roller used to seal microplates uniformly.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom