Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Aplikátory filmů barev/inkoustů
11  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/28/18989628.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  TQC
Popis:   Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Dodavatel:  TQC
Popis:   These adjustable micrometer film applicators are ergonomically designed to facilitate fast, accurate draw downs. Ideally suited to research projects w...
Dodavatel:  TQC
Popis:   Prismatic film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The prism applicators are available...
Dodavatel:  TQC
Popis:   Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Dodavatel:  TQC
Popis:   Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Dodavatel:  TQC
Popis:   Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Dodavatel:  TQC
Popis:   Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Katalogové číslo: (SIMEVF1590)
Dodavatel:  TQC
Popis:   Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 11
  1  2  Další