Tisk…
Titrátor volumetrický Karl Fischer, TitroLine® 7800
Dodavatel: SI Analytics
TitroLine® 7800
661-0242EA 271120 CZK
661-0242 661-0240 661-0239
Titrátor volumetrický Karl Fischer, TitroLine® 7800
Titrátory
The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional IDS measurement socket. Hence the TitroLine® 7800 is able to perform potentiometric titrations with analogue or IDS® electrodes as well as volumetric Karl Fischer titrations. The digital (IDS) measurement socket allows the connection of various digital sensors, such as for measuring of conductivity.
  • dva měřící vstupy: 1× analogový a 1× digitální pro inteligentní digitální senzory (IDS®)
  • IDS® senzory zajišťují nejvyšší přesnost měření a kalibrací
  • s vyměnitelnými moduly ve kterých lze ukládat veškerá data o činidlech a jednotce
  • se standardními metodami pro potenciometrickou a KF titraci
  • dobře viditelný barevný displej, na který je dobře vidět i ze vzdálenosti a z extrémních úhlů
  • rozšířitelný díky portům USB a RS232
  • uložení výsledků (ve formátu PDF a CSV), včetně metod přenesených přes port USB
TitriSoft: The TitriSoft titration software is the optimum solution for titration tasks. This software can be used with most Windows versions and supports daily work procedures during sample preparation, titration and evaluation of results. The software has been developed to be clear, logical and user friendly.
Informace pro objednávání: TitroLine® 7800 dostupný s i bez magnetického míchadla TM 235. Elektrody, vyměnitelné jednotky a další příslušenství se musí objednat samostatně.