Tisk…
Vozík přepravní, Miele
Dodavatel: Miele
141-0572EA 0 CZK
141-0572
Vozík přepravní, Miele
Vozíky
Pro nakládání a vykládání automatu mycího a -dezinfekčního s ložisky a nástavci.
  • S vyjímatelnou miskou na odkapávání (ŠxHxV: 603×866×70 mm)
  • oba konce lze připojit k zařízení, stolům, podložkám nebo dopravníkům
  • kotvící výška 850, –100, + 150 mm
  • 4 uzamykatelná kolečka, Ø 100 mm