Tisk…
Oběhový termostat s lázní, nerezová ocel, série CORIO™ C-B a CD-B
Dodavatel: Julabo
CORIO™
461-0906EA 36680 CZK
461-0906 461-0914 461-0904 461-0910 461-0912 461-0913 461-0911 461-0915 461-0907 461-0909 461-0905 461-0908
Oběhový termostat s lázní, nerezová ocel, série CORIO™ C-B a CD-B
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Lázně s odnímatelným oběhovým čerpadlem
Výkonný a robustní termostat/lázeň CORIO™ poskytuje přesnou regulaci teploty, absolutní preciznost a široké rozpětí pracovních teplot. Imerzní termostat CORIO™ C je základní model, je ideální pro standardní interní aplikace, vyšší model CD se dá použit na kontrolu teploty i externích aplikací. Proudová tryska umožňuje plynulé přizpůsobení proudu v lázni. Nerezové lázně jsou odolné a mají integrovaný vypouštěcí kohout (kromě B5). Tyto otevřené termostaty jsou ideální pro teplotní kontrolu vzorků, přípravu vzorků pro sérologii a klinickou chemii, analýzu a testování materiálů. Jednotky CD-B jsou ideální pro externí aplikace řízení teploty v kombinaci s měřícími přístroji, měřícími buňkami, fotometry, refraktometry a polarimetry.
  • přesná teplotní kontrola
  • jasný, bílý, snadno čitelný displej
  • velmi tichý a snadno manipulovatelný
  • model CD má USB rozhraní a pumpu, která umožnuje měnit mez prouděními interním a externím přes úroveň umístěnou přesně pod displejem
  • ergonomické lázně mají chytrý drip-off design
Max. průtok/ max. tlak:
C: 6 l/min, 0,1 bar
CD: 15 l/min, 0,35 bar
Certifikace: Modely C : Třída I (NFL), modely CD: Třída III (FL) dle DIN 12876-1
Informace o dodávce: včetně lázně. K dispozici je široká škála volitelného příslušenstvích - stojany, víka k lázním, hadice a adaptéry.