Tisk…
Copper di-ammonium solution Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Titriplex®
1.05217.0500EA 0 CZK
1.05217.0500
Copper di-ammonium solution Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Copper di-ammonium
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Cu) 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value 9.7 - 10.3
Free EDTA conforms
Free copper conforms