Tisk…
VWR® 5000I and 5000IR, Inkubační třepačky
Dodavatel: VWR
VWR®
444-7112EA 375870 CZK
444-7112 VWRU10027-214 444-7109 VWRU97009-896
VWR® 5000I and 5000IR, Inkubační třepačky
Třepačky Třepačky inkubované
VWR incubating/refrigerating 5000I/5000IR orbital shakers are designed for a variety of shaking and incubating applications, such as cell culture, solubility studies, bacterial suspensions and extraction procedures. Large capacity platform holds up to 22,7 kg. Variable speed, microprocessor control provides consistent, uniform mixing action. Microprocessor will display last set point and will restart if power is interrupted. Ramping feature slowly increases speed to set point for added safety. The Accu-drive shaking system delivers exceptional speed control, accuracy, safety and durability. System continuously monitors shaking speed and will maintain set point even under changing loads. Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹), below 100 rpm, ±1 rpm.
  • Tři nezávislé LED displeje zobrazují rychlost, teplotu a čas
  • Integrovaný časovač, 1 s až 160 h, ukazuje uplynulý čas nebo odpočítávání, automatické vypnutí a zvukový alarm po dokončení programu
  • Mikroprocesorový PID regulátor teploty udržuje přesnou teplotu od okolních +5 do 65 °C (5000I) nebo od 15 pod okolní teplotu (5000IR), nastavitelný v krocích po 1 °C a vyvolává poslední nastavenou hodnotu, i když byla jednotka vypnuta. Restartuje se také v případě přerušení napájení
  • Systém nuceného větrání Opti-Flow poskytuje výjimečnou jednotnost
  • Ochrana proti přetížení – zvukové a vizuální signály se aktivují, když systém detekuje překážku nebo přetížení zásobníku
  • Polykarbonátové víko umožňuje prohlížení vzorků bez změny vnitřní teploty. Když je víko otevřeno, okruh automatického vypínání zastaví třepačku, aby chránil obsluhu
  • Používá stejné příslušenství jako řada třepaček VWR
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple-eccentric drive and brushless motor is designed for continuous use and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans (5000I) or one large, fan (5000IR) and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature deviates ±1 °C from set point. Speed calibration mode enables user to automatically recalibrate speed display. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Informace o dodávce: Dodáváno s protiskluzovou podložkou, která se hodí pro volitelný univerzální zásobník (444-0967) a 2340 mm odnímatelný napájecí kabel. Potřebné příslušenství je nutné objednat zvlášť.