Tisk…
Vzorkovač vzduchu, Coriolis® µ
Dodavatel: Bertin
710-1973EA 323040 CZK
710-1973
Vzorkovač vzduchu, Coriolis® µ
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
Coriolis® μ je přenosný biologický vzorkovač vzduchu pro monitorování biologické kontaminace vzduchu uvnitř i venku. Vzorkovač koncentruje vzdušné částice v kapalném vzorku, který lze poté analyzovat pomocí mikrobiologických technik.
  • koncentruje vzdušné částice v kapalném vzorku
  • kompatibilní se standardními metodami kultivace a molekulární biologie (včetně qPCR)
  • snadná dekontaminace (peroxid vodíku)
  • autonomie na baterii 1 hodinu
  • volitelný delší systém sběru až 6 hodin
Mezi typy vzorků patří toxiny, viry, bakterie, plísně, pyly a spory.
Vhodné pro výzkum životního prostředí a znečištění, farmaceutický, potravinářský průmysl a veterinární obor, biomedicínské a zdravotní prostředí.
Informace o príslušenství: K usnadnění přepravy a konzervace vzorků se používají plastové kónícké nádoby se šroubovacím uzávěrem. Sterilní a nesterilní kónické nádoby a víka jsou k dispozici se sterilní sběrnou kapalinou v 15 ml dávkách (dávky připravené k použití) nebo ve 450 ml lahvičkách.
Informace o dodávce: Zahrnuje přívod vzduchu, třtinu, čtyři kónické nádoby a víka, baterii a nabíječku, napájecí zdroj, uživatelskou příručku a přepravní kontejner.