Tisk…
Konduktometry, stolní, FiveEasy™ F30 / FiveEasy™ Plus FP30
Dodavatel: Mettler-Toledo
FiveEasy™ Plus FiveEasy™
663-0296EA 18877 CZK
663-0296 663-0297 663-0295 663-0298
Konduktometry, stolní, FiveEasy™ F30 / FiveEasy™ Plus FP30
Meřiče elektrochemické Konduktometry
Stolní měřiče vodivosti jsou velice spolehlivá zařízení, která jsou ovládána jednoduchým stiskem tlačítka. Díky intuitivnímu ovládání, elegantnímu designu a jednoduchému exportu dat lze přístroje snadno nastavit a používat. Jsou ideální pro použití při zpracování a výrobě potravin a, v zemědělství, v ekologii, v průmyslu a pro účely vzdělávání.
  • robustní kryt z ABS a velký, přehledně strukturovaný displej pro snadné prohlížení
  • kompaktní design: minimální nároky na prostor v laboratoři
  • držák senzoru může být po použití snadno odstraněn a uložen společně s měřičem
  • akustický a optický signál při dosažení koncového bodu
Pouze modely FiveEasy ™ Plus (FP30):
– data lze exportovat pro další zpracování přímo do tiskárny nebo do počítače prostřednictvím portů RS232 nebo USB
– úložná kapacita na 200 měření
Informace pro objednávání: Přístroj F30 (bez elektrody) se dodává s návodem k obsluze (CD), příručkou QuickGuide, prohlášením o shodě, certifikátem o zkoušce a napájecím zdrojem.
Souprava F30-Standard dodáváno stejně jako samostatná jednotka F30, navíc je v dodávce obsažen vodivostní senzor LE703 a sáčky se standardy 1413 µs/cm a 12,88 mS/cm (2 x každý).
Přístroj FP30 (bez elektrody) se dodává s návodem k obsluze (CD), příručkou QuickGuide, prohlášením o shodě, certifikátem o zkoušce a napájecím zdrojem.
Souprava FP30-Standard dodáváno stejně jako samostatná jednotka FP30, navíc je v dodávce obsažen vodivostní senzor LE703 a sáčky se standardy 1413 µs/cm a 12,88 mS/cm (2 x každý).