Tisk…
Reagenční láhve, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: Merck
1.10392.0001EA 3360 CZK
1.10392.0001 1.13314.0001 1.10394.0001 1.10393.0001
Reagenční láhve, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve skleněné
Sklo, hnědé.
Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.