Tisk…
Záznamníky teploty a vlhkosti, bezdrátové, Saveris 2
Dodavatel: Testo
620-2500EA 10240 CZK
620-2500
Záznamníky teploty a vlhkosti, bezdrátové, Saveris 2
Záznamníky dat (Dataloggery)
Záznamníky jsou využívané pro sledování teploty a vlhkosti v mrazácích, chladničkách, skladovacích prostorech a na pracovištích. Tyto bezdrátové záznamníky spolehlivě zaznamenávají a přenáší údaje v nastavených intervalech na úložiště Testo-Cloud.
  • naměřené hodnoty jsou uloženy na Cloudu a mohou být prohlíženy prostřednictvím počítače, tabletu nebo chytrého telefonu kdykoliv a kdekoliv
  • displej zobrazuje aktuální naměřené hodnoty, překročení limitních hodnot a zbývající kapacita baterie
  • životnost baterií je 24 měsíců a mohou být snadno vyměněny uživatelem
Skladovací teplota: −40…+70 °C
Intervaly měření: Basic: 15 minut (pevný interval); Advanced: 1 minuta až 24 hodin (nastavitelný)
Certifikace: HACCP International, DIN EN 12830 (Saveris 2-T1/Saveris 2-T2/ Sada Saveris 2)
Informace o dodávce: dodáno s USB kablem, nástěnným držákem, bateriemi a kalibračním protokolem. Přístup ke službě Testo Cloud (basic) zdarma Sada Saveris 2 také navíc 2 teplotní NTC sondy s plochým kabelem, 2 lahvičky pro simulaci teploty k naplnění glykolem.