Tisk…

Oxid titaničitý USP, BP, Ph. Eur., pure

Dodavatel: APPLICHEM GMBH

APPC142101.0914EA 5690 CZK
APPC142101.0914
Oxid titaničitý USP, BP, Ph. Eur., pure
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Bod varu: 2900 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011269
CAS číslo: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 12,09612

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR