Tisk…
Carboys, narrow neck, round, with stopcock and screw cap
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
216-1705EA 2580 CZK
216-1705 216-1717 216-1710 216-1718 216-1731 216-1928 216-1734 216-1899 216-1909
Carboys, narrow neck, round, with stopcock and screw cap
Láhve Demižóny
LDPE/HDPE or PP, translucent with purple screw caps. Use for storing and dispensing solutions and media. Round carboys feature an integrated shoulder handle. Graduated to identify the volume dispensed.
LDPE carboys
Díky značné odolnosti vůči chemikáliím jsou často využívány pro aplikace vyžadující vysokou čistotu (při přípravě očních přípravků, jako oční/nosní kapky a další).
T"velice vhodný materiál pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +80... −80 °C
odolný při nárazech (nepraskne ani při pádu z výšky, na rozdíl od kanystrů vyrobených z PP, které mohou při velice nízkých teplotách popraskat)
produkty z LDPE jsou velice flexibilní a navrátí se vždy do svého původního tvaru
široké použití ve farmaceutickém průmyslu
HDPE kanystry
Jednorázové kanystry z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) jsou ideální pro skladování a přepravu sterilních kapalin a farmaceutických/biotechnologických činidel.
vhodné pro skladování v chladu (až do −80 °C), rozsah pracovních teplot +120... −80 °C
vysoká mechanická odolnost/nárazuvzdornost i při velice nízkých teplotách
široké využití při dlouhodobém skladování díky vysoké chemické odolnosti
široké využití v potravinářském a mlékárenském průmyslu
PP kanystry
Ideální pro skladování sterilní vody, PP kanystry lze před dalším použitím autoklávovat a zabránit tak růstu bakterií.
výborná chemická odolnost
rozsah pracovních teplot 0...+ 135°C
auotklávovatelné
Poznámka: Kanystry vyrobené z PP mohou být autoklávovány. Kanystry z LDPE a HDPE nelze autoklávovat. Před prováděním autoklávování vždy odstraňte uzávěr.
Certifikace: Resin meets US FDA 21 CFR, U SP Class VI.