Tisk…
Sklíčka adhezivní mikroskopická, TOMO
Dodavatel: Matsunami Glass
631-1133EA 1130 CZK
631-1133 631-1132 631-1128 631-1109 631-1129 631-1239
Sklíčka adhezivní mikroskopická, TOMO
Sklíčka mikroskopická a krycí Sklíčka mikroskopická adhezivní
Tato vysoce kvalitní sklíčka jsou využívána v automatizovaném provozu pro klinické aplikace.
  • vysoká přilnavost redukuje ztrátu tkání a snižuje potřebu opakování testů
  • omezení barvení pozadí díky speciálnímu barvivu
  • matované okraje usnadňují použití termotiskáren, s jasným a výrazným tiskem
  • kvalitní sklo s vysokou plochostí a transmitancí pro nižší vnitřní fluorescenci
  • Snížené vyluhování povrchu a zvýšená stabilita a dlouhá životnost skluzavek
Suitable for use in anatomo-cytopathology and academic research laboratories.