Tisk…
VWR®, Krabičky pro mikrozkumavky
Dodavatel: VWR
VWR®
525-0934EA 1580 CZK
525-0934 525-0933 525-0932 525-0931 525-0930 525-0941 525-0940 525-0929 525-0928 525-0939 525-0927 525-0938 525-0937 525-0926 525-0925 525-0936 525-0935
VWR®, Krabičky pro mikrozkumavky
Krabice Kryoboxy
PP.
  • Highly transparent, with bold identifying colours and a distinctive wave design
  • Uniform wells with location ID; capacity indicated on the outside of the box
  • Black light-tight version available for light-sensitive samples
  • Frosted labelling patch
  • Alphanumeric identification on the bottom
Kompaktní velikost pro kryogenní skladování mikrozkumavek a vialek. Kapacita krabičky je vhodná pro skladování 1,5/2,0 ml mikrozkumavek nebo kryogenních vialek. Součástí krabiček je i víko se snadným otevíráním. Je kompatibilní se standardními policemi většiny mrazáků.
Informace o dodávce: Jednu krabičku od každé barvy: modrá, zelená, růžová, žlutá a oranžová.