Tisk…
Boxy hlubokomrazící, −10... −40 °C
Dodavatel: VWR
VWR®
VWRU10160-750 VWRU10160-748
Boxy hlubokomrazící, −10... −40 °C
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Tyto stojaté mrazničky byly navrženy pro ochranu vzorků a snadné použití.
  • mohutná a pevná konstrukce skříně z oceli válcované za studena s povrchovou úpravou práškovou barvou, odolná proti poškrábání a korozi
  • čtvery vnitřní dveře snižují teplotní únik a urychlují obnovu teploty po otevření dveří
  • izolace: vysokohustotní polyuretanová pěna (127 mm)
  • pevné nerezové police (nastavitelná velikost po 25 mm, max. nosnost: 45,4 kg)
  • těsnění usnadňuje dosažení maximálních teplotních parametrů a minimalizuje tvorbu námrazy
  • obsluha pomocí jedné ruky díky ergonomické klice dveří se zabudovaným zámkem
  • snadný přesun a instalace, skříň má dvoupalcová kolečka, která lze zamknout
  • jasný a přehledný teplotní displej ukazuje aktuální teplotu a případně teplotu volitelné teplotní sondy
  • chladivo: R 404-A
  • ovladač s údaji pro snadné ovládání a sledování zařízení
  • rozhraní RS485
  • lze připojit volitelený zápisovač teplot, který zapisuje údaje naměřené za 7 dní a volitelný záznamník dat
Teplotní rozsah: −10... −40 °C
Certifikace: Certifikace: UL, cUL, CE