Tisk…
VWR®, Boxy hlubokomrazící, −50... −86 °C
Dodavatel: VWR
VWR®
471-1138EA 288800 CZK
471-1138
VWR®, Boxy hlubokomrazící, −50... −86 °C
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Tyto truhlicové mrazničky byly navrženy pro ochranu vzorků a snadné použití.
  • pohodlný systém ovládání a sledování zařízení
  • vnitřní víko z polystyrenu snižuje teplotní únik a urychluje obnovu teploty po otevření dveří
  • Izolace: PU pěna foukaná HFC s vysokou hustotou (127 mm)
  • snadný přesun a instalace, skříň má dvoupalcová kolečka, která lze zamknout
  • chladivo: R 404-A
  • rozhraní RS485
  • lze připojit volitelený zapisovač teplot, který zapisuje údaje naměřené za 7 dní a volitelný záznamník dat
Teplotní rozsah: −50 na −86 °C.
Certifikace: Certifikace: UL, cUL.