Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Polywipe Light
Dodavatel: Contec
CONT7070-6025EA 16900 CZK
CONT7070-6025 CONT7070-99 CONTULCS0001
Utěrky pro čisté prostory, Polywipe Light
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Suché ubrousky navržené pro odolnost a snadné použití, které jsou ideální pro vytírání klece a vybavení nebo pro 'super čištění' prostoje.
  • tkaný polyester
  • nožem řezané okraje
  • dvojitě baleno pro zajištění neporušenosti produktu
  • číslo šarže a snadná dohledatelnost každého produktu
  • ekonomické hromadné balení
Vhodné pro čisté prostory, třídy 1000, M4.5, ISO 6.
Barva: Bílá