Tisk…
Sada bukální sběrná, Whatman™ EasiCollect™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ EasiCollect™ Whatman™
WHATWB120462EA 6920 CZK
WHATWB120462
Sada bukální sběrná, Whatman™ EasiCollect™
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
EasiCollect™ je navržen pro sběr bukálních buněk plus ochranu a izolaci DNA pomocí technologie Whatman™ FTA™.
Buňky jsou zachyceny na pěnových tyčinkách EasiCollect™ stěrem sliznice dutiny ústní a následně převedeny do integrální indikační karty FTA. Při kontaktu, vlastní chemické složení lyzuje buňky, denaturuje proteiny a podporuje navázání DNA na matrici karty. Růžová indikační barva na kartě se změní na bílou pro vyznačení umístění vzorku. Karta vybraná pro EasiCollect je kompatibilní s manuálními a atomatickými
děrovacími systémy, aby splnila požadavky průchodnosti laboratorních vzorků.
Certifikace: Manufactured to ISO9001:2008 standards.