Tisk…
Multimetr hybridní, ruční, SL1000 PPA
Dodavatel: Hach
705-0942EA 178590 CZK
705-0942 705-0941
Multimetr hybridní, ruční, SL1000 PPA
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
SL1000 je přenosný kolorimetr, který zkracuje dobu procesu o 75% díky použití reagencií Chemkey® namísto polštářků s práškem nebo kyvetových testů. Není nutná žádná manipulace s činidly - veškeré chemikálie a procesy jsou obsaženy v systému Chemkey®. Kromě toho lze měřidlo použít v kombinaci s digitálními elektrodami IntelliCAL ™ a měřit různé elektrochemické parametry, jako je pH, vodivost, ORP, rozpuštěný kyslík, dusičnany, fluoridy v aplikacích měření vod.
  • Ideální pro kontrolu dezinfekce nebo analýzu vody v terénních aplikacích
  • automatická identifikace typu testu Chemkey nebo typu připojené elektrody
  • automatizace a vnitřní kontrola teploty pro konzistentní a opakovatelné výsledky měření
  • můžete provádět až čtyři kolorimetrická měření s Chemkeys® a dvě měření pomocí elektrod
  • současně lze testovat až šest parametrů
Kolorimetrické testy: měď, železo (rozpuštěné), orthofosforečnan, tvrdost vody, alkalita, dusitany, volný chlór, celkový chlór a monochloramin
Měření pomocí elektrody: pH, vodivost, ORP, rozpuštěný kyslík, dusičnany, fluorid (teplotu měří každá elektroda)
Informace o dodávce: základní kit SL1000 PPA basic kit je dodáván v přepravním kufříku se dvěma vzorkovnicemi pro elektrody, s jednou vzorkovnicí pro přístroj, dobíjecí baterií, nabíječkou, zápěstním řemínkem, návodem a USB kabelem.
Terénní kit SL1000PPA field kit navíc obsahuje pH elektrodu, sondu konduktivity a 1 balení reagencií Chemkey® pro stanovení volného chloru, celkového chloru, monochloraminu, dusitanů a volného amoniaku.